Wichtige Dokumente
GF04572750
Aluminium
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Synonym(e):
AL006031
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 045-727-50
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
60 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)