GF02576246
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.04 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Synonym(e):
PP301340
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 025-762-46
Größe
600 × 600 mm
Dicke
0.04 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)