Merck
GF00650360
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonym(e):
TK025120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 006-503-60
Länge
0.1 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)