Merck
F4602
Sigma-Aldrich
4-Fluoranisol
99%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)