Merck
E45414
Sigma-Aldrich
2-Picolinsäure-ethylester
99%
Synonym(e):
Ethyl-2-picolinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
Beilstein:
122485
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Arnau Garau et al.
Talanta, 133, 120-126 (2014-12-02)
A simple and expedient flow-based assembly capitalizing on programmable flow is herein proposed for reliable determination of trace level concentrations of aluminum as a potential contaminant in dialysis concentrate solutions without any prior sample clean-up/preconcentration procedure. Using salicylaldehyde picolinoylhydrazone in