Merck
E23704
Sigma-Aldrich
Ethyldichlorphosphat
96%
Synonym(e):
Ethyl-phosphorsäuredichlorid
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OP(O)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H5Cl2O2P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
InChIKey
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)