DWKBWP2000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 2000 mL
Synonym(e):
BWP2000AP
Empfohlene Produkte
Materialien
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP2000AP
Kapazität
2000 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)