DWK73660-25
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
natural polypropylene cap, cap diam. (25 mm)
Empfohlene Produkte
Materialien
natural polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 73660-25
Kappendurchm.
(25 mm)
Allgemeine Beschreibung
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Autoclavable• Color coded
Rechtliche Hinweise
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)