Merck
DWK63B92
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 9.0 in., Borosilicate glass/PTFE
Synonym(e):
63B92
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
Materialien
Borosilicate glass/PTFE
Verpackung
pkg of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 63B92
Länge
9.0 in.
Allgemeine Beschreibung
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Anwendung
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Leistungsmerkmale und Vorteile
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)