D221503
2-Dodecanol
99%
Synonym(e):
Decyl-methylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C12H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h12-13H,3-11H2,1-2H3
InChIKey
XSWSEQPWKOWORN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?