Wichtige Dokumente
D21200
1,5-Diaminonaphthalin
97%
Synonym(e):
1,5-DAN, 1,5-Naphthylendiamin, NSC 401110
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
185-187 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
SMILES String
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
InChIKey
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
438.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
226 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?