Merck
D161608
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylhydrazin
98%
Synonym(e):
N,N-Dimethylhydrazin, asym-Dimethylhydrazin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
605261
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1.94 (vs air)
Dampfdruck
103 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
478 °F
Expl.-Gr.
95 %
Brechungsindex
n20/D 1.4075 (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
Dichte
0.79 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)N
InChI
1S/C2H8N2/c1-4(2)3/h3H2,1-2H3
InChIKey
RHUYHJGZWVXEHW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N,N-Dimethylhydrazin kann mit Folgendem reagieren:
  • β-Naphthol über eine Radikalaminierung, um 1-Amino-2-naphthol zu bilden.
  • 2-Chlor- und 2,2-Dichlor-(brom)vinylketone über eine regioselektive Heterocyclisierung, um 3-substituierte 1-Methyl(5-halogen)pyrazole zu bilden.
  • Terminale Alkine in Gegenwart von TpRuCl(PPh3)2 (Tp = Tris(pyrazolyl)borat), um Nitrile zu bilden.
N,N-Dimethylhydrazin mit Eisenchloridhexahydrat bildet ein wirksames Reduktionssystem für:
  • Synthese von DNA-bindenden Pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin (PBD)-Iminen über eine reduktive Cyclisierung des entsprechenden Nitroaldehyds.
  • Umwandlung einer Vielzahl an Nitroarenen und Azidoverbindungen zu den entsprechenden Anilinen bzw. Aminoverbindungen.
Biochem./physiol. Wirkung
Lungen- und Darmtumorinitiator in einem experimentellen Tiermodell.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Masaki Honda et al.
Marine drugs, 17(2) (2019-02-06)
The red macroalga Agarophyton chilensis is a well-known producer of eicosanoids such as hydroxyeicosatetraenoic acids, but the alga produces almost no prostaglandins, unlike the closely related A. vermiculophyllum. This indicates that the related two algae would have different enzyme systems
A mild and efficient method for the preparation of anilines from nitroarenes
Boothroyd SR and Kerr MA
Tetrahedron Letters, 36(14), 2411-2414 (1995)
On the reaction of β-naphthol with N, N-dimethylhydrazine-a new radical amination process
Barton DHR, et al.
Tetrahedron Letters, 24(15), 1601-1604 (1983)
Guoguo Jin et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 7690845-7690845 (2020-06-23)
To explore fresh strategies in colorectal cancer (CRC) chemotherapy, we evaluated the capability of the ruthenium-phloretin complex in exterminating colon cancer by effectively addressing multiple apoptotic mechanisms on HT-29 cancer cells together with an animal model of colorectal cancer activated
An efficient synthesis of pyrrolo [2, 1-c][1, 4] benzodiazepine antibiotics via reductive cyclization
Kamal A, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(14), 1825-1828 (1997)