Merck
CF0038
Sigma-Aldrich
Difluoromethyl azide solution
(1.2 M in DME)
Synonym(e):
Azidodifluoromethane
About This Item
Lineare Formel:
CHF2N3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
NACRES:
NA.06
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
(1.2 M in DME)
SMILES String
[N-]=[N+]=NC(F)F
Verwandte Kategorien
Anwendung
Difluoromethyl azide dissolved in DME is a conveniently handled form of this rare fluorinated building block, opening a straightforward access to regioisomerically pure N-difluoromethyl triazoles using the conventional copper catalyzed alkyne-azide cycloaddition or the enamine-mediate azide-ketone [3+2] cycloaddition
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
26.6 °F
Flammpunkt (°C)
-3 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)