CAD7915
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 16G, L × diam. 2 in. × 3 mm , ball
Empfohlene Produkte
Größe
16G
Verpackung
pkg of 12 ea
L × Durchm.
2 in. × 3 mm , ball
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Fixed shape from stainless steel tubing
- Stainless steel balls
- Can be cleaned and reused as needed
- Non-sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)