Wichtige Dokumente
C91352
1-(2-Cyanoethyl)pyrrol
≥99%
Synonym(e):
1-Pyrrolepropionitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
bp
132-133 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCCn1cccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-4-3-7-9-5-1-2-6-9/h1-2,5-6H,3,7H2
InChIKey
IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?