Wichtige Dokumente
C59122
1-Chlor-4-Nitrobenzol
99%
Synonym(e):
1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, PNCB, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.09 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
500 °F
bp
242 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-83 °C (lit.)
Dichte
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?