Merck
C29002
Sigma-Aldrich
3-Chlor-1-Buten
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHClCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.55
Beilstein:
1679232
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Enthält
sodium/potassium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
InChIKey
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)