Wichtige Dokumente
C121908
L-Cystein-ethylester -hydrochlorid
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(R)-Ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, Cystanin, Ethyl L-cysteinate hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Cystein-ethylester -hydrochlorid, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −7.9°, c = 1 in 1 M HCl
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
123-125 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?