Wichtige Dokumente
C101206
1,4-Cyclohexandiol
99%
Synonym(e):
Chinit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
150 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
OC1CCC(O)CC1
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-8H,1-4H2
InChIKey
VKONPUDBRVKQLM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)