Merck
BR781614
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien:
colorless wells
foil bottom
polystyrene
Größe:
350 μL
96 wells
Arbeitsvolumen:
350 μL
Materialien
colorless wells
foil bottom
polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781614
Größe
350 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
350 μL
Farbe
transparent
Bindungsart
medium binding surface
Allgemeine Beschreibung
Clearly distinguishable via color code: grey embossed alphanumeric coding for 96-well standard plates in white or black
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Optimal surfaces for optimal results• Reliable quality from the cleanroom• Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)