BR780752
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 1.5 mL, conical bottom, sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
graduations
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780752
Kapazität
1.5 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)