Fortfahren mit
BR749321
BRAND® micro haematocrit capillary
non-hep.
Synonym(e):
Haematocrit capillaries
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 749321
Material:
blue
Packaging:
pack of 1000 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue
feature
DIN ISO 12772 and BS 4316-68, To Contain
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
BRAND 749321
General description
Compliant with DIN ISO 12772 and BS 4316-68 standards, these tubes feature a color code for easy identification and use in hematocrit centrifuges. The heparinized tubes are treated with sodium heparinate on the internal surface and are marked with a red color code, making them suitable for capillary blood samples. In contrast, the non-heparinized tubes are designated with a blue color code, specifically designed for use with heparinized venous blood.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)