Merck
BR708214
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 195-350 mm, individual adjustment of length
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
FEP tube
Hersteller/Markenname
BRAND 708214
Verpackung
1 ea of
Länge
195-350 mm
AD
6 mm
Kapazität
1, 2, 5 and 10 mL
Allgemeine Beschreibung
Adjusts to various bottle heights.
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)