BR708019
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL, standard, L 135 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene cap
Hersteller/Markenname
BRAND 708019
Verpackung
1 ea of
Länge
135 mm
Kapazität
25, 50 and 100 mL
Allgemeine Beschreibung
Without recirculation valve
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)