Merck
BR402038
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 100 mL
Synonym(e):
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class B For Kohlrausch sugar analysis, Calibrated to contain (TC, In)
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 402038
Größe
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)