BR37268
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® class A DE-M marking
capacity 20 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck12/21
Leistungsmerkmale
class A DE-M marking. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37268
Kapazität
20 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)