Merck
BR24269
BRAND® BLAUBRAND® Mikrobürette nach Bang, gerader Hahn
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Burettes, Micro burettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Leistungsmerkmale
class AS
subdivision 0.02 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 24269
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
Bürette L
820 mm
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Duran®-Glas entsprechend DIN 12 700-6, Klasse AS, konformitätsbescheinigt. Kalibriert auf Auslauf (TD, Ex + 30 Sek). Schellbachstreifen, Ringmarkierungen. Markierung in blauer Emaille. Ständer wird mitgeliefert. Lieferbar mit Nadelventil-Hahn (PTFE-Hahn im Umlauf) oder mit auswechselbarem Glashahn. Lieferung mit Chargenzertifikat, auf Anfrage auch mit individuellem Eichzertifikat.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)