BR114866
BRAND® storage box
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
Synonym(e):
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate
Leistungsmerkmale
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 114866
Größe
132x132x52 mm
Allgemeine Beschreibung
For cryogenic tubes.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)