BMSH3770HSE
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonym(e):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic platform
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3770-HS-E
Parameter
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)