BMSH3710H
Benchmark Digital 10 x 10 inch Hotplate
AC/DC input 115 V
Synonym(e):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
ceramic platform
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H3710-H
Parameter
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
Platte B × L
25 cm × 25 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)