BMSE1101SKE
Benchmark myGel™ Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonym(e):
protein separation, gel catsing
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific E1101-SK-E
Allgemeine Beschreibung
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Anwendung
Electrophoresis
Rechtliche Hinweise
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)