Merck
BMSD113101
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 0.1 mm, acid washed
Synonym(e):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Materialien
silica (glass)
Verpackung
pkg of 200 g
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1131-01
Bead-Durchm.
0.1 mm
Kompatibilität
BeadBug and BeadBlaster
Allgemeine Beschreibung
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Anwendung
Bead homogenization
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)