Merck
BCH00023
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylthiophen-3-boronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9BO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Form
solid
SMILES String
CC1=CC(B(O)O)=C(C)S1
InChI
1S/C6H9BO2S/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3,8-9H,1-2H3
InChIKey
RFQHMNWNEOZRLK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Bitte beachten Sie, dass Sigma-Aldrich dieses Produkt Forschern in der Frühphase der Arzneimittelentwicklung im Rahmen einer Sammlung von einzigartigen Chemikalien bereitstellt. Sigma-Aldrich erfasst keine Analysedaten zu diesem Produkt. Der Käufer übernimmt die Verantwortung zur Bestätigung der Produktidentität und/oder -reinheit. Alle Verkäufe sind endgültig.
UNGEACHTET JEGLICHER ANDERS LAUTENDEN BESTIMMUNG IN DEN STANDARDVERKAUFSBEDINGUNGEN VON SIGMA-ALDRICH ODER VEREINBARUNGEN ZWISCHEN SIGMA-ALDRICH UND DEM KÄUFER VERKAUFT SIGMA-ALDRICH DIESES PRODUKT WIE ANGEBOTEN („AS-IS“), MACHT KEINE ZUSICHERUNGEN UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM PRODUKT, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER (A) MARKTGÄNGIGKEIT, (B) EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER (C) VERLETZUNG DER GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE DRITTER, UNABHÄNGIG DAVON, OB SICH DIESE AUF GRUNDLAGE VON GESETZEN, IM RAHMEN DES GESCHÄFTSVERLAUFS, DER LEISTUNGSERBRINGUNG, DES HANDELSBRAUCHS ODER ANDERWEITIG ERGEBEN.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)