Merck
BAF451000002
Scienceware® gel incubating tray
W × L 16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.51
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F45100-0002
B × L
16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
Allgemeine Beschreibung
Minimize the use of expensive antibodies when incubating filters in the Western Blot process by using an optimally sized tray.
  • Includes attached lid to protect against spillage
  • Trays are stackable, reclosable and reusable
  • Molded of polypropylene
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1