Wichtige Dokumente
A4505
Ammoniumpentaborat Octahydrat
≥99%
Synonym(e):
Ammonium borate tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
InChI
1S/5BO3.9H3N.4H2O/c5*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;9*1H3;4*1H2/q5*-3;;;;;;;;;;;;;/p+9
InChIKey
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)