Wichtige Dokumente
A38606
1-Aminoanthracen
technical grade, 90%
Synonym(e):
1-Anthramin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C14H11N/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H,15H2
InChIKey
YUENFNPLGJCNRB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)