Wichtige Dokumente
938270
Silicium(IV)-oxid
mesoporous, 100 μm particle size, pore size ~40 Å
Synonym(e):
Siliziumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesoporous
powder
Qualitätsniveau
Partikelgröße
100 μm
Porengröße
~40 Å pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C (lit.)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)