Wichtige Dokumente
934755
NMC622
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonym(e):
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide, NMC 622 cathode
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum substrate
Qualitätsniveau
Qualität
battery grade
Beschreibung
3.75 V vs Li/Li+
Application: Battery Manufacturing
Form
sheet
Zusammensetzung
Active material loading, ≥85%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Größe
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
Dicke
60 μm , excluding current collector
Partikelgröße
10-13 μm (active material characteristic)
Kapazität
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)