Wichtige Dokumente
934739
Sodium manganese oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonym(e):
Manganese oxide cathode, Sodium-ion battery cathode
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum substrate
Qualitätsniveau
Qualität
battery grade
Beschreibung
2.5 V vs Na/Na+
Application: Battery Manufacturing
Assay
≥98%
Form
sheet
Zusammensetzung
Active material loading 8.6 mg/cm2 ± 5%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Größe
5 in. × 10 in.
Dicke
16 μm , aluminum current collector
25-50 μm
72-80 μm , excluding current collector
Partikelgröße
1-2 μm (active material characteristic)
Kapazität
0.90 mAh/cm2±5 % (Areal capacity)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)