Wichtige Dokumente
934348
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
Synonym(e):
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Farbe
white to yellow
mp (Schmelzpunkt)
95 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)