Merck
933619
Sigma-Aldrich
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonym(e):
N-[(1S)-1-(Phenylmethyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl]acetamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.37
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
amide
phenyl
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Jin-Quan Yu, active in Pd-based enantioselective C-H(sp3) arylation reactions.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Probing Catalyst Speciation in Pd-MPAAM-Catalyzed Enantioselective C(sp3)?H Arylation: Catalyst Improvement via Destabilization of Off-Cycle Species
Hao, et al.
ACS Catalysis, 11, 11040?11048-11040?11048 (2021)