929670
ElectroGreen®
Acetone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for electronic purposes
Qualitätsniveau
Beschreibung
Relative Evaporation rate: 2.84
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.1.
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Verunreinigungen
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
Abdampfrückstand
≤0.05%
Farbe
clear
Viskosität
7.8 cP(20 °C)
Dichte
0.8620 at 25 °C (specific gravity)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This solvent blend consists of ethyl acetate 50-70%, ethanol 30-50%, Ethyl lactate 10-20%.
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)