926965
Gold coated silica nanoparticles
1 wt. % in water, 600 nm (non-porous silica), 20 nm (gold nanoparticles)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
1 wt. % in water
Partikelgröße
20 nm (gold nanoparticles)
600 nm (non-porous silica)
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)