Wichtige Dokumente
926736
MNBO
≥95%
Synonym(e):
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
Anwendung
MNBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Organic letters, 19(11), 2809-2812 (2017-05-23)
A class of N-(naphthalen-1-yl)-N'-alkyl oxalamides have been proven to be powerful ligands, making a coupling reaction of (hetero)aryl iodides with primary amines proceed at 50 °C with only 0.01 mol % of Cu2O and ligand as well as a coupling