Wichtige Dokumente
925063
Silbercarbonat
Technipur®, ≥99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Dichte
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)