921106
Lithium metal scrubbing solution for battery testing Naphthalene
0.1 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Konzentration
0.1 M in THF
Anwendung(en)
battery manufacturing
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-1.3 °F
Flammpunkt (°C)
-18.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)