Wichtige Dokumente
920231
2-Ketoglutaric-3,3-d2 acid-(OD)2
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥97 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)