Wichtige Dokumente
918873
Ethanol-d6
reagent grade, ≥98 atom % D, 95% in D2O
Synonym(e):
Ethylalkohol-d6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Konzentration
95% in D2O
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)