Wichtige Dokumente
917702
A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Synonym(e):
(S)-1-((2S,5S)-17-Amino-2-cyclohexyl-5-methyl-4-oxo-9,12,15-trioxa-3,6-diazaheptadecanoyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
A1V2PF1
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](NCCOCCOCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C35H57FN6O7/c1-3-38-33(44)29(24-26-11-13-28(36)14-12-26)40-34(45)30-10-7-17-42(30)35(46)31(27-8-5-4-6-9-27)41-32(43)25(2)39-16-19-48-21-23-49-22-20-47-18-15-37/h11-14,25,27,29-31,39H,3-10,15-24,37H2,1-2H3,(H,38,44)(H,40,45)(H,41,43)/t25-,29-,30-,31-/m0
InChIKey
BUVZIAAEQPEKLD-OVOJMXFRSA-N
Anwendung
Building blocks in this series:
917222 A1V2PF1-NHEt
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)