Wichtige Dokumente
915025
TissueFab® bioink Bone
UV/365 nm
Synonym(e):
3D Bioprinting, Bioink, GelMA, TissueFab
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
0.2 μm sterile filtered
suitable for 3D bioprinting applications
Qualitätsniveau
Form
gel form (viscous)
Verunreinigungen
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
Farbe
white
pH-Wert
6.5-7.5
Anwendung(en)
3D bioprinting
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)